SML0059
BLT-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hexyl-1-cyclopentanone thiosemicarbazone, 33M20, BLT1, Block lipid transport-1, MIT 9952-53
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥13 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCC1CCC\C1=N/NC(N)=S
InChI
1S/C12H23N3S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)14-15-12(13)16/h10H,2-9H2,1H3,(H3,13,15,16)/b14-11+
Clé InChI
OWGUSBISUVLUJF-SDNWHVSQSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable