SML0007
Cevimeline hydrochloride hemihydrate
≥95% (HPLC, NMR)
Synonyme(s) :
AF-102B, SNI-2011
150,00 $
About This Item
150,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC, NMR)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to tan
Solubilité
H2O: ≥25 mg/mL
Auteur
Daiichi-Sankyo
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.Cl.Cl.C[C@@H]1O[C@@]2(CS1)CN3CC[C@H]2CC3.C[C@@H]4O[C@@]5(CS4)CN6CC[C@H]5CC6
InChI
1S/2C10H17NOS.2ClH.H2O/c2*1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;;;/h2*8-9H,2-7H2,1H3;2*1H;1H2/t2*8-,10-;;;/m11.../s1
Clé InChI
ZSTLCHCDLIUXJE-GMLJRNIPSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience