SMB00579
Tacalcitol
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1α,3β,5Z,7E,24R)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,24-triol, 1α,24R-dihydroxycholecalciferol, 1α,24R-dihydroxyvitamin D3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@]1(CCC/2)[C@](CC[C@]1([H])[C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)C)([H])C2=C\C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C\3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-17(2)25(29)13-8-18(3)23-11-12-24-20(7-6-14-27(23,24)5)9-10-21-15-22(28)16-26(30)19(21)4/h9-10,17-18,22-26,28-30H,4,6-8,11-16H2,1-3,5H3/b20-9+,21-10-/t18-,22-,23-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
BJYLYJCXYAMOFT-RSFVBTMBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable