Principaux documents
SMB00526
Sigma-Aldrich
Mussaendoside S
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H66O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
810.96
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)O[C@@H](CC[C@]2(C3CC[C@@]4(C2CC=C5[C@]4(CC[C@@]6([C@]5([C@H]([C@@H](CC6)C)C)[H])C(O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)=O)C(O)=O)C)C)C3(C)C
InChI
1S/C42H66O15/c1-19-9-14-41(37(53)57-35-33(50)31(48)29(46)23(18-44)55-35)15-16-42(36(51)52)21(27(41)20(19)2)7-8-25-39(5)12-11-26(38(3,4)24(39)10-13-40(25,42)6)56-34-32(49)30(47)28(45)22(17-43)54-34/h7,19-20,22-35,43-50H,8-18H2,1-6H3,(H,51,52)/t19-,20+,22-,23-,24?,25?,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,39+,40-,41+,42-/m1/s1
Clé InChI
LDCLXZSKVDYDBF-NCWMSNPISA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable