Principaux documents
SMB00304
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Ser((Ac)4-β-D-Glc)-OH
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-Ser((Ac)4-β-D-Glc)-OH, N-α-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-O-β-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-L-serine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H35NO14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
657.62
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](NC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)CO[C@H]4[C@H](OC(C)=O)C(OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O4)=O
InChI
1S/C32H35NO14/c1-16(34)41-15-26-27(44-17(2)35)28(45-18(3)36)29(46-19(4)37)31(47-26)42-14-25(30(38)39)33-32(40)43-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,40)(H,38,39)/t25-,26?,27+,28?,29-,31+/m0/s1
Clé InChI
UGQPZVSWEMKXBN-ZMHPHGCUSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable