Principaux documents
SMB00298
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-Asn((Ac)3-β-D-GlcNAc)-OH
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-Asn((Ac)3-β-D-GlcNAc)-OH, Fmoc-L-Asn (β-D-GlcNAc(Ac)3)-OH, N-α-(fluorenylmethoxycarbonyl)-N-γ-(2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-L-asparagine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H37N3O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
683.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O[C@@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@H](NC(C[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=O)O[C@H](COC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)=O
InChI
1S/C33H37N3O13/c1-16(37)34-28-30(48-19(4)40)29(47-18(3)39)26(15-45-17(2)38)49-31(28)36-27(41)13-25(32(42)43)35-33(44)46-14-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-26,28-31H,13-15H2,1-4H3,(H,34,37)(H,35,44)(H,36,41)(H,42,43)/t25-,26+,28+,29+,30+,31+/m0/s1
Clé InChI
QOACISSHGAAMLK-MJCYOTSPSA-N
Description générale
A basic monosaccharide fragment of branched N-linked oligosaccharides found on glycoproteins.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable