Principaux documents
SMB00213
Sigma-Aldrich
Lamiide
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
645,00 $
645,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
645,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H26O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
645,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@](C)(O)[C@@H](O)C[C@]13O
InChI
1S/C17H26O12/c1-16(24)8(19)3-17(25)6(13(23)26-2)5-27-15(12(16)17)29-14-11(22)10(21)9(20)7(4-18)28-14/h5,7-12,14-15,18-22,24-25H,3-4H2,1-2H3/t7-,8+,9-,10+,11-,12-,14+,15+,16+,17+/m1/s1
Clé InChI
VFYACENSDOLJGQ-SNONCDODSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable