Principaux documents
SMB00168
Sigma-Aldrich
Ruscoponticoside C
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H58O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
706.86
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O)O)O[C@H]3[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](OC8(OCC(=C)CC8)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C[C@H](C3)O)C
InChI
1S/C38H58O12/c1-17-8-11-38(46-15-17)18(2)28-26(50-38)14-24-22-7-6-20-12-21(39)13-27(37(20,5)23(22)9-10-36(24,28)4)48-35-33(30(42)25(40)16-45-35)49-34-32(44)31(43)29(41)19(3)47-34/h6,18-19,21-35,39-44H,1,7-16H2,2-5H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36-,37-,38?/m0/s1
Clé InChI
URTQATADKAKTAX-PQFOWHQUSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable