Principaux documents
SMB00142
Sigma-Aldrich
Lamiidoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
1 MG
432,00 $
432,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
432,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H32O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.52
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
432,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@](C)(O)[C@H](C[C@]13O)OC(=O)\C=C\c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C26H32O14/c1-25(34)16(39-17(29)8-5-12-3-6-13(28)7-4-12)9-26(35)14(22(33)36-2)11-37-24(21(25)26)40-23-20(32)19(31)18(30)15(10-27)38-23/h3-8,11,15-16,18-21,23-24,27-28,30-32,34-35H,9-10H2,1-2H3/b8-5+/t15-,16+,18-,19+,20-,21-,23+,24+,25+,26+/m1/s1
Clé InChI
NQXDDVZOWBZZHN-CRSYUQHVSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable