Principaux documents
SMB00120
Sigma-Aldrich
Acoric acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.35
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)[C@]1(CC[C@@H](C)C(=O)C1)[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H24O4/c1-9(2)14(19)15(11(4)7-13(17)18)6-5-10(3)12(16)8-15/h9-11H,5-8H2,1-4H3,(H,17,18)/t10-,11-,15+/m1/s1
Clé InChI
ZIOCYJNRYIRTQD-HFAKWTLXSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable