Principaux documents
SMB00115
Sigma-Aldrich
Verproside
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
437,00 $
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
437,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H26O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O13/c23-6-12-14(27)15(28)16(29)21(32-12)34-20-13-9(3-4-31-20)17(18-22(13,7-24)35-18)33-19(30)8-1-2-10(25)11(26)5-8/h1-5,9,12-18,20-21,23-29H,6-7H2/t9-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Clé InChI
DBUOUVZMYWYRRI-YWEKDMGLSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable