Principaux documents
SCP0245
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Tyr⁸
1 MG
147,00 $
5 MG
499,00 $
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
147,00 $
5 MG
499,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C63H98N18O14S1
Poids moléculaire :
1363.63
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.32
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
[Tyr8]-Substance P,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥70%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
Application
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Tyr8]-Substance P is used as a biologically active analogue of Substance P. [Tyr8] SP is often used as a radioligand tracer in studies of Substance P binding and distribution.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable