Documents
SCP0238
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Succinyl-Asp⁶,Me-Phe⁸
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H55N7O11S1
Poids moléculaire :
841.97
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
[Succinyl-Asp6,Me-Phe8]-Senktide Substance P 6-11,
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥75%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Asp-Phe-NMe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
Application
Senktide (succinyl-[Asp6,Me-Phe8] substance P (6-11)), a substance P analogue, is used as a selective agonist of tachykinin NK-3 (or SP-N) receptors.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable