Principaux documents
SCP0237
Sigma-Aldrich
PAR-1 Selective Agonist
≥95% (HPLC)
5 MG
359,00 $
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
359,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H53N9O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
647.81
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥65%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2
Application
PAR-1 selective agonist has been used for platelet aggregation.[1]
Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2 (TFLLR-NH2) is used as a selective agonist for protease-activated receptor 1 (PAR1) which is involved in the development of cardiac remodeling and hypertrophy after myocardial injury.
Actions biochimiques/physiologiques
Protease-activated receptor-1 (PAR-1) is a G protein-coupled receptor, that is activated through thrombin and other proteases.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Rac Regulates the TRAP-Induced Release of Phosphorylated-HSP27 from Human Platelets via p38 MAP Kinase but Not JNK
Uematsu K, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 49(4), 1523-1538 (2018)
High-resolution crystal structure of human protease-activated receptor 1
Zhang C, et al.
Nature, 492(7429), 387-387 (2012)