SCJ4600053
CF™ 660R succinimidyl ester
suitable for fluorescence
447,00 $
About This Item
447,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
~888 (free acid)
ε (coefficient d'extinction)
100000 at 663 nm
Rapport des absorbances
A280/663 nm 0.51
Fluorescence
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 663 nm; λem 682 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable