SCJ4600002
CF™ 350 aminooxy
suitable for fluorescence
580,00 $
About This Item
580,00 $
Produits recommandés
Forme
solid
ε (coefficient d'extinction)
18000 at 347 nm
Rapport des absorbances
A280/347 nm 0.14
Fluorescence
λex 347 nm; λem 448 nm
λex 360 nm (Flow cytometry laser line)
λex 360 nm (Microscopy laser line)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable