Principaux documents
SBP3583
Sigma-Aldrich
T-cadherin Blocking Peptide for PRS3583
0.05 MG
73,10 $
73,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
0.05 MG
73,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
73,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
200 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Immunogène
15 amino acids near the amino terminus of human T-cadherin.
Application
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Liaison
This peptide blocks the action of antibody PRS3583.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable