Principaux documents
SAE0058
Sigma-Aldrich
Oxyrase® for Agar
About This Item
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
−20°C
Niveau de qualité
Catégories apparentées
Description générale
Oxyrase® for Agar (OA is a sterile enzyme formulation that utilizes the Oxyrase®Enzyme System to produce anaerobic conditions in your custom agar. Oxyrase® For Agar and the Oxydish make isolating and growing anaerobes straight forward.
Informations légales
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
Oxyrase is a registered trademark of Oxyrase, Inc.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable