SAB5703023
Anti-CNTN4 Antibody, clone 9Q7X9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CNTN4, AXCAM, BIG-2, contactin-4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9Q7X9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
135 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.20 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
EPTKPPASIFARSLSATDIEVFWASPLEKNRGRIQGYEVKYWRHEDKEENARKIRTVGNQTSTKITNLKGSVLYHLAVKAYNSAGTGPSSATVNVTTRKPP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNTN4(152330)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1