Documents
SAB5703011
Sigma-Aldrich
Anti-MFF Antibody, clone 5U5S4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
C2orf33, EMPF2, GL004
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5U5S4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
35 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.22 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
TPSPQQARVCPPHMLPEDGANLSSARGILSLIQSSTRRAYQQILDVLDENRRPVLRGGSAAATSNPHHDNVRYGISNIDTTIEGTSDDLTVVDAASLRRQI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MFF(56947)
Description générale
This is a nuclear gene encoding a protein that functions in mitochondrial and peroxisomal fission. The encoded protein recruits dynamin-1-like protein (DNM1L) to mitochondria. There are multiple pseudogenes for this gene on chromosomes 1, 5, and X. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2013]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human MFF (Q9GZY8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1