SAB5702975
Anti-DCAMKL1/DCLK1 Antibody, clone 8C8T3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CL1, CLICK1, DCAMKL1, DCDC3A, DCLK
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8C8T3, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.57 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
QILMGQVDFPSPYWDNVSDSAKELITMMLLVDVDQRFSAVQVLEHPWVNDDGLPENEHQLSVAGKIKKHFNTGPKPNSTAAGVSVIATTALDKERQVFRRR
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DCLK1(9201)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1