SAB5702946
Anti-CSNK2A2 Antibody, clone 3W5P4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CSNK2A2,CK2A2,CK2alpha,CSNK2A1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3W5P4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
43 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LGTEELYGYLKKYHIDLDPHFNDILGQHSRKRWENFIHSENRHLVSPEALDLLDKLLRYDHQQRLTAKEAMEHPYFYPVVKEQSQPCADNAVLSSGLTAAR
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSNK2A2(1459)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3