Principaux documents
SAB5702927
Sigma-Aldrich
Anti-CC2D1A Antibody, clone 5Y6S6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CC2D1A, FREUD-1, Freud-1/Aki1, MRT3, coiled-coil and C2 domain containing 1A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5Y6S6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
130 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.50 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
VLGTAQLKLDALEIACEVREILEVLDGRRPTGGRLEVMVRIREPLTAQQLETTTERWLVIDPVPAAVPTQVAGPKGKAPPVPAPARESGNRSARPLHSLSVLAFDQERLERKILALRQARRPVPPEVAQQYQDIMQRSQWQRAQLEQGGVGIRREYAAQLERQLQFYTEAARRLGNDGSRDAAKEALYRRNLVESELQRLRR
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CC2D1A(54862)
Description générale
This gene encodes a transcriptional repressor that binds to a conserved 14-bp 5′-repressor element and regulates expression of the 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A gene in neuronal cells. The DNA binding and transcriptional repressor activities of the protein are inhibited by calcium. A mutation in this gene results in nonsyndromic mental retardation-3.
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 750-951 of human CC2D1A (Q6P1N0).
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1