Principaux documents
SAB5702888
Sigma-Aldrich
Anti-PDK1/PDHK1 Antibody, clone 5T6S8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
PDK1, pyruvate dehydrogenase kinase 1
100 μL
533,00 $
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
533,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5T6S8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
49 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
STAPRPRVETSRAVPLAGFGYGLPISRLYAQYFQGDLKLYSLEGYGTDAVIYIKALSTDSIERLPVYNKAAWKHYNTNHEADDWCVPSREPKDMTTFRSA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDK1(5163)
Description générale
Pyruvate dehydrogenase (PDH) is a mitochondrial multienzyme complex that catalyzes the oxidative decarboxylation of pyruvate and is one of the major enzymes responsible for the regulation of homeostasis of carbohydrate fuels in mammals. The enzymatic activity is regulated by a phosphorylation/dephosphorylation cycle. Phosphorylation of PDH by a specific pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) results in inactivation. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jun 2013]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 337-436 of human PDK1/PDHK1 (NP_002601.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3