Principaux documents
SAB5702887
Sigma-Aldrich
Anti-Glycogen synthase 1 (GYS1) Antibody, clone 8N1B3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
GSY, GYS
100 μL
533,00 $
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
533,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8N1B3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
85 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.05 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RPASVPPSPSLSRHSSPHQSEDEEDPRNGPLEEDGERYDEDEEAAKDRRNIRAPEWPRRASCTSSTSGSKRNSVDTATSSSLSTPSEPLSPTSSLGEERN
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GYS1(2997)
Description générale
The protein encoded by this gene catalyzes the addition of glucose monomers to the growing glycogen molecule through the formation of alpha-1,4-glycoside linkages. Mutations in this gene are associated with muscle glycogen storage disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Sep 2009]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 638-737 of human Glycogen synthase (P13807).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1