SAB5702883
Anti-SULT2A1 Antibody, clone 4A3H6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
DHEA-ST, DHEAS, HST, ST2, ST2A1, ST2A3, STD, hSTa
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4A3H6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
34 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
0.24 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LLLSYEELKQDTGRTIEKICQFLGKTLEPEELNLILKNSSFQSMKENKMSNYSLLSVDYVVDKAQLLRKGVSGDWKNHFTVAQAEDFDKLFQEKMADLPRELFPWE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SULT2A1(6822)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1