SAB5702856
Anti-SQS/FDFT1 Antibody, clone 4W10J4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
DGPT, ERG9, SQS, SS
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4W10J4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
48 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.60 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGIGMAEFLDKHVTSEQEWDKYCHYVAGLVGIGLSRLFSASEFEDPLVGEDTERANSMGLFLQKTNIIRDYLEDQQGGREFWPQEVWSRYVKKLGDFAKPE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FDFT1(2222)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1