SAB5702848
Anti-eIF5A Antibody, clone 3R10I7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EIF-5A, EIF5A1, eIF5AI
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3R10I7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
18 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.09 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MADDLDFETGDAGASATFPMQCSALRKNGFVVLKGRPCKIVEMSTSKTGKHGHAKVHLVGIDIFTGKKYEDICPSTHNMDVPNIKRNDFQLIGIQDGYLS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EIF5A(1984)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1