Principaux documents
SAB5702842
Sigma-Aldrich
Anti-PGAM1 Antibody, clone 7V9H9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HEL-S-35, PGAM-B, PGAMA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7V9H9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
28 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.83mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAAYKLVLIRHGESAWNLENRFSGWYDADLSPAGHEEAKRGGQALRDAGYEFDICFTSVQKRAIRTLWTVLDAIDQMWLPVVRTWRLNERHYGGLTGLNK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PGAM1(5223)
Description générale
The protein encoded by this gene is a mutase that catalyzes the reversible reaction of 3-phosphoglycerate (3-PGA) to 2-phosphoglycerate (2-PGA) in the glycolytic pathway. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2015]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PGAM1 (P18669).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1