Principaux documents
SAB5702773
Sigma-Aldrich
Anti-TOMM22 Antibody, clone 6R1L7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
1C9-2, MST065, MSTP065, TOM22
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6R1L7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
18 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.41 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAAAVAAAGAGEPQSPDELLPKGDAEKPEEELEEDDDEELDETLSERLWGLTEMFPERVRSAAGATFDLSLFVAQKMYRFSRAALWIGTTSFMILVLPVV
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TOMM22(56993)
Description générale
The protein encoded by this gene is an integral membrane protein of the mitochondrial outer membrane. The encoded protein interacts with TOMM20 and TOMM40, and forms a complex with several other proteins to import cytosolic preproteins into the mitochondrion. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human TOMM22 (Q9NS69).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC, IP
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1