SAB5702769
Anti-CTIP1/BCL11A Antibody, clone 3M8M3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BCL11A-L, BCL11A-S, BCL11A-XL, BCL11a-M, CTIP1, DILOS, EVI9, HBFQTL5, ZNF856
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3M8M3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
100 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GEKPYKCNLCDHACTQASKLKRHMKTHMHKSSPMTVKSDDGLSTASSPEPGTSDLVGSASSALKSVVAKFKSENDPNLIPENGDEEEEEDDEEEEEEEEEEEEELTESERVDYGFGLSLEAARHHENSSRGAVVGVGDESRALPDVMQGMVLSSMQHFSEAFHQVLGEKHKRGHLAEAEGHRDTCDEDS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL11A(53335)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1