SAB5702738
Anti-LIN28A Antibody, clone 2S1I10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CSDD1, LIN-28, LIN28, ZCCHC1, lin-28A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2S1I10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
26 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.70 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:20000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGSVSNQQFAGGCAKAAEEAPEEAPEDAARAADEPQLLHGAGICKWFNVRMGFGFLSMTARAGVALDPPVDVFVHQSKLHMEGFRSLKEGEAVEFTFKKS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LIN28A(79727)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1