Principaux documents
SAB5702728
Sigma-Aldrich
Anti-CLPTM1 Antibody, clone 6R4R8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CLPTM1, CLPTM1, transmembrane protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6R4R8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
100 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.50 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MAAAQEADGARSAVVAAGGGSSGQVTSNGSIGRDPPAETQPQNPPAQPAPNAWQVIKGVLFRIFIIWAISSWFRRGPAPQDQAGPGGAPRVASRNLFPKD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLPTM1(1209)
Description générale
May play a role in T-cell development.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CLPTM1 (O96005).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1