Principaux documents
SAB5702713
Sigma-Aldrich
Anti-p150 CAF1 Antibody, clone 1T1O5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CAF-1, CAF1, CAF1B, CAF1P150, P150
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1T1O5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
150 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.14mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
NFLRNRIETSIGQSTVIIDLTEDSNEQPDSLVDHNKLNSEASPSREAINGQREDTGDQQGLLKAIQNDKLAFPGETLSDIPCKTEEEGVGCGGAGRRGDSQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHAF1A(10036)
Description générale
Chromatin assembly factor I (CAF1) is a nuclear complex consisting of p50, p60 (CHAF1B; MIM 601245), and p150 (CHAF1A) subunits that assembles histone octamers onto replicating DNA in vitro (Kaufman et al., 1995 [PubMed 7600578]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human p150 CAF1 (Q13111).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1