Documents
SAB5702686
Sigma-Aldrich
Anti-TorsinA/TOR1A Antibody, clone 4Q2I9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
DQ2, DYT1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4Q2I9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
38 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.9 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LKDIEHALSVSVFNNKNSGFWHSSLIDRNLIDYFVPFLPLEYKHLKMCIRVEMQSRGYEIDEDIVSRVAEEMTFFPKEERVFSDKGCKTVFTKLDYYYDD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TOR1A(1861)
Description générale
The protein encoded by this gene is a member of the AAA family of adenosine triphosphatases (ATPases), is related to the Clp protease/heat shock family and is expressed prominently in the substantia nigra pars compacta. Mutations in this gene result in the autosomal dominant disorder, torsion dystonia 1. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 233-332 of human TorsinA/TOR1A (O14656).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1