SAB5702683
Anti-Podoplanin Antibody, clone 8I3I5, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AGGRUS, GP36, GP40, Gp38, HT1A-1, OTS8, PA2.26, T1A, T1A-2, T1A2, TI1A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8I3I5, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
36 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GLTTLVATSVNSVTGIRIEDLPTSESTVHAQEQSPSATASNVATSHSTEKVDGDTQTTVEKDGLSTVTLVGIIVGVLLAIGFIGAIIVVVMRKMSGRYSP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDPN(10630)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1