Principaux documents
SAB5702670
Sigma-Aldrich
Anti-HOOK2 Antibody, clone 8C9Q8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HOOK2, HK2, protein Hook homolog 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8C9Q8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
90 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.50 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSVDKAELCGSLLTWLQTFHVPSPCASPQDLSSGLAVAYVLNQIDPSWFNEAWLQGISEDPGPNWKLKVSNLKMVLRSLVEYSQDVLAHPVSEEHLPDVS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOOK2(29911)
Description générale
Hook proteins are cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules, and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. The Drosophila Hook protein is a component of the endocytic compartment.[supplied by OMIM, Apr 2004]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HOOK2 (Q96ED9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1