Principaux documents
SAB5702615
Sigma-Aldrich
Anti-A-RAF Antibody, clone 4U9L7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
A-RAF, ARAF1, PKS2, RAFA1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4U9L7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
68 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.67 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RQHEAPSNRPLNELLTPQGPSPRTQHCDPEHFPFPAPANAPLQRIRSTSTPNVHMVSTTAPMDSNLIQLTGQSFSTDAAGSRGGSDGTPRGSPSPASVSSGRKSPHSKSPAEQRERKSLADDKKK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARAF(369)
Description générale
This proto-oncogene belongs to the RAF subfamily of the Ser/Thr protein kinase family, and maybe involved in cell growth and development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jan 2012]
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 166-290 of human A-RAF (P10398).
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1