SAB5702610
Anti-ABHD5 Antibody, clone 2K8W9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CDS, CGI58, IECN2, NCIE2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2K8W9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
42 kDa
Espèces réactives
human, rat
Concentration
1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
TNRPVYAFDLLGFGRSSRPRFDSDAEEVENQFVESIEEWRCALGLDKMILLGHNLGGFLAAAYSLKYPSRVNHLILVEPWGFPERPDLADQDRPIPVWIRA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ABHD5(51099)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1