SAB5702585
Anti-KIFAP3 Antibody, clone 1S7J7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
FLA3, KAP-1, KAP-3, KAP3, SMAP, Smg-GDS, dJ190I16.1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1S7J7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
100 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.61 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
KFRWHNSQWLEMVESRQMDESEQYLYGDDRIEPYIHEGDILERPDLFYNSDGLIASEGAISPDFFNDYHLQNGDVVGQHSFPGSLGMDGFGQPVGILGRPATAYGFRPDEPYYYGYGS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIFAP3(22920)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1