SAB5702582
Anti-Renin Antibody, clone 1L1B7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HNFJ2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1L1B7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.68 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MDGWRRMPRWGLLLLLWGSCTFGLPTDTTTFKRIFLKRMPSIRESLKERGVDMARLGPEWSQPMKRLTLGNTTSSVILTNYMDTQYYGEIGIGTPPQTFK
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... REN(5972)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1