Principaux documents
SAB5702577
Sigma-Aldrich
Anti-TSC1 Antibody, clone 6Q10T10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
LAM, TSC
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6Q10T10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
150 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.49 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
TTMGEASASIPTTVGSLPSSKSFLGMKARELFRNKSESQCDEDGMTSSLSESLKTELGKDLGVEAKIPLNLDGPHPSPPTPDSVGQLHIMDYNETHHEHS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSC1(7248)
Description générale
This gene encodes a growth inhibitory protein thought to play a role in the stabilization of tuberin. Mutations in this gene have been associated with tuberous sclerosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2009]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1065-1164 of human Hamartin (Q92574).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1