SAB5702571
Anti-MAD1/MAD1L1 Antibody, clone 7O2C2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MAD1, PIG9, TP53I9, TXBP181
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7O2C2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
83 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.35 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
QLEERAEQIRSKSHLIQVEREKMQMELSHKRARVELERAASTSARNYEREVDRNQELLTRIRQLQEREAGAEEKMQEQLERNRQCQQNLDAASKRLREKED
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAD1L1(8379)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1