SAB5702558
Anti-14-3-3 epsilon Antibody, clone 4X6E1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
14-3-3E, HEL2, KCIP-1, MDCR, MDS
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4X6E1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
28 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MDDREDLVYQAKLAEQAERYDEMVESMKKVAGMDVELTVEERNLLSVAYKNVIGARRASWRIISSIEQKEENKGGEDKLKMIREYRQMVETELKLICCDI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... YWHAE(7531)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1