Principaux documents
SAB5702557
Sigma-Aldrich
Anti-CBX4 Antibody, clone 1R5G6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
NBP16, PC2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1R5G6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
60 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.35 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Description générale
E3 SUMO-protein ligase which facilitates SUMO1 conjugation by UBE2I. Involved in the sumoylation of HNRNPK, a p53/TP53 transcriptional coactivator, hence indirectly regulates p53/TP53 transcriptional activation resulting in p21/CDKN1A expression. Monosumoylates ZNF131.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 461-560 of human CBX4 (O00257).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IP
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1