Principaux documents
SAB5702553
Sigma-Aldrich
Anti-Cystathionase/CTH Antibody, clone 7L3D0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CTH, cystathionine gamma-lyase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7L3D0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
44 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.35 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MQEKDASSQGFLPHFQHFATQAIHVGQDPEQWTSRAVVPPISLSTTFKQGAPGQHSGFEYSRSGNPTRNCLEKAVAALDGAKYCLAFASGLAATVTITHL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTH(1491)
Description générale
This gene encodes a cytoplasmic enzyme in the trans-sulfuration pathway that converts cystathione derived from methionine into cysteine. Glutathione synthesis in the liver is dependent upon the availability of cysteine. Mutations in this gene cause cystathioninuria. Alternative splicing of this gene results in three transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Jun 2010]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Cystathionase/CTH (P32929).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1