SAB5702532
Anti-Cytokeratin 6 (KRT6) Antibody, clone 1T4Z8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CK-6C, CK-6E, CK6A, CK6C, CK6D, K6A, K6C, K6D, KRT6C, KRT6D, PC3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1T4Z8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
60 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.25 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:3000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MASTSTTIRSHSSSRRGFSANSARLPGVSRSGFSSVSVSRSRGSGGLGGACGGAGFGSRSLYGLGGSKRISIGGGSCAISGGYGSRAGGSYGFGGAGSGF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT6A(3853)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1