Principaux documents
SAB5702520
Sigma-Aldrich
Anti-Survivin Antibody, clone 8Y2L9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
API4, EPR-1
100 μL
533,00 $
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
533,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8Y2L9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
18 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
1.3 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MGAPTLPPAWQPFLKDHRISTFKNWPFLEGCACTPERMAEAGFIHCPTENEPDLAQCFFCFKELEGWEPDDDPIEEHKKHSSGCAFLSVKKQFEELTLGEFLKLDRERAKNKIAKETNNKKKEFEETAKKVRRAIEQLAA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BIRC5(332)
Description générale
This gene is a member of the inhibitor of apoptosis (IAP) gene family, which encode negative regulatory proteins that prevent apoptotic cell death. IAP family members usually contain multiple baculovirus IAP repeat (BIR) domains, but this gene encodes proteins with only a single BIR domain. The encoded proteins also lack a C-terminus RING finger domain. Gene expression is high during fetal development and in most tumors, yet low in adult tissues. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jun 2011]
Immunogène
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human Survivin (O15392).
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1