SAB5702428
Anti-Reptin/RUVBL2 Antibody, clone 3U4L10, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CGI-46, ECP-51, ECP51, INO80J, REPTIN, RVB2, TAP54-beta, TIH2, TIP48, TIP49B
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3U4L10, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.166 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LLDRLLIVSTTPYSEKDTKQILRIRCEEEDVEMSEDAYTVLTRIGLETSLRYAIQLITAASLVCRKRKGTEVQVDDIKRVYSLFLDESRSTQYMKEYQDAF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RUVBL2(10856)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1