Documents
SAB5702392
Sigma-Aldrich
Anti-NOGO Receptor 1 (RTN4R) Antibody, clone 1R9A3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
NGR, NOGOR
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1R9A3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
70 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.42 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RLAANDLQGCAVATGPYHPIWTGRATDEEPLGLPKCCQPDAADKASVLEPGRPASAGNALKGRVPPGDSPPGNGSGPRHINDSPFGTLPGSAEPPLTAVRP
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RTN4R(65078)
Description générale
This gene encodes the receptor for reticulon 4, oligodendrocyte myelin glycoprotein and myelin-associated glycoprotein. This receptor mediates axonal growth inhibition and may play a role in regulating axonal regeneration and plasticity in the adult central nervous system. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human NOGO Receptor 1 (RTN4R) (Q9BZR6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1